Esta buscando: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥98.0%
Proveedor: Apollo Scientific
Descripción: Used for measurement of sulphhydryl content inpeptides, proteins and tissue.
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) 99%
Proveedor: TCI EUROPE
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for Determination of SH groups
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥99%
Numero del catalogo: (CAYM765012-1)
Proveedor: Cayman Chemical
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BC87)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Ellman's reagent is a versatile, water-soluble compound for quantifying free sulfhydryl groups in solution. It reacts with a free sulfhydryl group to ...
UOM: 1 * 5 g
Proveedor: Cayman Chemical
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Numero del catalogo: (CAYM703012-1)
Proveedor: Cayman Chemical
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (CAYM760912-1)
Proveedor: Cayman Chemical
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (PIER22582)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Thermo Scientific Pierce Ellman's Reagent (DTNB) reacts with sulfhydryl groups to yield a colored product, providing a reliable method to measure redu...
UOM: 1 * 5 g
Numero del catalogo: (322123-5)
Proveedor: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descripción: Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman), Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 5 g
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom