3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
TCIAT3830-5GEA 65 EUR
TCIAT3830-5G TCIAT3830-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Número MDL: MFCD09266196
Núm. CAS: 443776-76-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C