4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAT3705-1GEA
90
EUR
TCIAT3705-1G
TCIAT3705-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₆H₂₄BNO₃ MW: 289,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD04112544 Núm. CAS: 568577-88-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |