Temozolomide acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxylic acid
T3686-50MG T3686-250MG
TCIAT3686-50MGEA 39 EUR
TCIAT3686-50MG TCIAT3686-250MG
Temozolomide acid ≥98.0% (by HPLC)
Temozolomide acid
Formula: C₆H₅N₅O₃
MW: 195,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12032160
Núm. CAS: 113942-30-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %