1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT3466-1GEA 76 EUR
TCIAT3466-1G TCIAT3466-5G
1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene
Formula: C₂₃H₃₃F₃
MW: 366,51 g/mol
Número MDL: MFCD12828865
Núm. CAS: 131819-24-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %