3-Quinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAT3180-1GEA
69
EUR
TCIAT3180-1G
3-Quinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₅H₁₈BNO₂ MW: 255,1199 g/mol |
Número MDL:
MFCD05155218 Núm. CAS: 171364-85-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |