5-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAT2975-1GEA
37
EUR
TCIAT2975-1G
TCIAT2975-5G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD04113632 Núm. CAS: 80194-69-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |