Tiofeno-3-metilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAT2850-1GEA 104 EUR
TCIAT2850-1G
Tiofeno-3-metilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Tiofeno-3-metilamina
Formula: C₅H₇NS
MW: 113,18
Número MDL: MFCD01529872
Núm. CAS: 27757-86-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %