Thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT2513-5GEA
333
EUR
TCIAT2513-5G
TCIAT2513-1G
Thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Thieno[3,2-b]thiophene
Formula:
C₆H₄S₂ MW: 140,23 g/mol Pto. Ebullición: 71°C |
Número MDL:
MFCD00179479 Núm. CAS: 251-41-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |