Rojo neutro solución, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: N8,N8,3-Trimetil-2,8-fenazinadiamina monoclorhidrato
N6264-50MLEA 136 EUR
N6264-50ML
Rojo neutro solución, Sigma-Aldrich®
Rojo neutro
Used as a red nuclear counterstain in various cytochemical procedures.
Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012651
Núm. CAS: 553-24-2