Ramipril ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAR0219-5GEA
399
EUR
TCIAR0219-5G
TCIAR0219-1G
Ramipril ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ramipril
Formula:
C₂₃H₃₂N2₂O₅ MW: 416,51 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00865775 Núm. CAS: 87333-19-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +38.0 to +42.0 deg (C=1, 0.1N HCl in EtOH) |