1-(2-Cyanophenyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP2448-5GEA 82 EUR
TCIAP2448-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,25 g/mol
Pto. Ebullición: 292°C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00040793
Núm. CAS: 111373-03-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %