(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP1925-1GEA 129 EUR
TCIAP1925-1G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂
MW: 154,2500 g/mol
Número MDL: MFCD04117879
Núm. CAS: 60419-23-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -11.0 deg (C=2.4, EtOH)