Disialylnonasaccharide-beta-pNP ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAN0913-1MGEA
198
EUR
TCIAN0913-1MG
Disialylnonasaccharide-beta-pNP ≥98.0% (by HPLC)
Disialylnonasaccharide-beta-pNP
Formula:
C₉₀H₁₄₁N₇O₆₄ MW: 2345,10 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
1408055-26-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |