4-Nitrosodiphenylamine ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAN0263-25GEA
214
EUR
TCIAN0263-25G
4-Nitrosodiphenylamine ≥97.0% (by HPLC)
4-Nitrosodiphenylamine
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O |
Número MDL:
MFCD00002062 Núm. CAS: 156-10-5 EINECS: 205-848-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 140.0 to 145.0 deg-C |