Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM3114-1GEA 30 EUR
TCIAM3114-1G TCIAM3114-5G
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Número MDL: MFCD03840484
Núm. CAS: 46004-37-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C