5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI EUROPE
Peligro

TCIAM2959-1GEA 89 EUR
TCIAM2959-1G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₆H₅NS
MW: 123,1756 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Número MDL: MFCD01434334
Núm. CAS: 72835-25-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR