2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhidro ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM2841-25GEA 254 EUR
TCIAM2841-25G TCIAM2841-5G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhidro ≥98.0% (by HPLC)
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formula: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
Número MDL: MFCD01941547
Núm. CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %