Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM2669-5GEA
84
EUR
TCIAM2669-5G
TCIAM2669-1G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formula:
C₅H₄BrNO₂S MW: 222,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788565 Núm. CAS: 54045-74-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |