4-Methyloxazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM2663-1GEA
309
EUR
TCIAM2663-1G
TCIAM2663-200MG
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₅H₅NO₃ MW: 127,1000 g/mol |
Número MDL:
MFCD01571070 Núm. CAS: 2510-32-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |