Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM2662-1GEA
30
EUR
TCIAM2662-1G
TCIAM2662-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formula:
C₇H₈O₂S MW: 156,20 g/mol Pto. Ebullición: 217°C |
Número MDL:
MFCD00234332 Núm. CAS: 81452-54-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |