Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM2545-5GEA
49
EUR
TCIAM2545-5G
TCIAM2545-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195,1700 g/mol |
Número MDL:
MFCD03618407 Núm. CAS: 62621-09-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |