2-(4-Methyl-2-thioxo-2,3-dihydrothiazol-5-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM2481-25GEA
121
EUR
TCIAM2481-25G
TCIAM2481-5G
2-(4-Methyl-2-thioxo-2,3-dihydrothiazol-5-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Methyl-2-thioxo-2,3-dihydrothiazol-5-yl)acetic acid
Formula:
C₆H₇NO₂S₂ MW: 189,2553 g/mol |
Número MDL:
MFCD01750430 Núm. CAS: 34272-64-5 EINECS: 251-905-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |