3-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM2417-5GEA
371
EUR
TCIAM2417-5G
TCIAM2417-1G
3-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Mercaptophenylboronic acid
Formula:
C₆H₇BO₂S Pto. de fusión: 201°C |
Número MDL:
MFCD03095131 Núm. CAS: 352526-01-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 114.0 % |