1-Boc-isonipecotic acid methyl ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM2227-5GEA
75
EUR
TCIAM2227-5G
TCIAM2227-1G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester ≥98.0% (por GC)
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243,2994 g/mol |
Número MDL:
MFCD02183584 Núm. CAS: 124443-68-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 33.0 to 37.0 deg-C |