4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1812-5GEA 88 EUR
TCIAM1812-5G TCIAM1812-1G
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NOS
MW: 127,161 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD07368277
Núm. CAS: 82294-70-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C