1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM1519-1GEA
52
EUR
TCIAM1519-1G
TCIAM1519-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Pto. de fusión: 212°C |
Número MDL:
MFCD00005801 Núm. CAS: 16136-58-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |