3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1327-5GEA 101 EUR
TCIAM1327-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridinemethanol
Formula: C9H13NO2
Número MDL: MFCD01076195
Núm. CAS: 86604-78-6
EINECS: 289-258-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C