Isopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAI1109-1GEA 87 EUR
TCIAI1109-1G
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₉BO₂
MW: 170,06 g/mol
Número MDL: MFCD05663856
Núm. CAS: 76347-13-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %