1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAI1033-5GEA
88
EUR
TCIAI1033-5G
TCIAI1033-1G
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene
Formula:
C₉H₁₃NO₂S MW: 199,2700 g/mol |
Número MDL:
MFCD08445603 Núm. CAS: 76697-50-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |