Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAI0942-1GEA
111
EUR
TCIAI0942-1G
TCIAI0942-5G
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD03412483 Núm. CAS: 80278-67-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |