6-Iodo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAI0933-5GEA 239 EUR
TCIAI0933-5G TCIAI0933-1G
6-Iodo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
6-Iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Número MDL: MFCD04114695
Núm. CAS: 261953-36-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C