5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAI0925-1GEA
41
EUR
TCIAI0925-1G
TCIAI0925-5G
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formula:
C₆H₆INO MW: 235,03 g/mol Pto. Ebullición: 74°C |
Número MDL:
MFCD07781180 Núm. CAS: 13472-61-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |