6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAH1606-1GEA
45
EUR
TCIAH1606-1G
TCIAH1606-5G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formula:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,1714 g/mol |
Número MDL:
MFCD20547768 Núm. CAS: 179688-52-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |