5-Hydroxyisophthalonitrile ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI EUROPE
Atención

TCIAH1468-5GEA 55 EUR
TCIAH1468-5G TCIAH1468-1G
5-Hydroxyisophthalonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Hydroxyisophthalonitrile
Formula: C8H4N2O
Número MDL: MFCD11865326
Núm. CAS: 79370-78-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR