1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAH1441-5MLEA 16 EUR
TCIAH1441-5ML TCIAH1441-25ML
1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano ≥97.0% (por GC)
1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano
Formula: C₆H₂₀O₂Si₃
MW: 208,48 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00039788
Núm. CAS: 1189-93-1
EINECS: 214-716-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %