(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAH1368-1GEA 168 EUR
TCIAH1368-1G
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one ≥98.0% (por GC)
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,105 g/mol
Número MDL: MFCD00273370
Núm. CAS: 68108-18-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -57.0 to -61.0 deg (C=1、H2O)