(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAH1229-5GEA 117 EUR
TCIAH1229-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Número MDL: MFCD00014560
Núm. CAS: 4856-97-7
EINECS: 225-451-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C