Ácido iodhídrico 57%
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Ioduro de hidrógeno
TCIAH1221-300MLEA 82 EUR
TCIAH1221-300ML
Ácido iodhídrico 57%
Ácido iodhídrico
Formula: HI
MW: 127,91 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Número MDL: MFCD00011347
Núm. CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) min. 57.0 w/w%