5-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAF1113-1GEA
70
EUR
TCIAF1113-1G
TCIAF1113-5G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00837316 Núm. CAS: 52548-63-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |