3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAF1093-1GEA 62 EUR
TCIAF1093-1G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Número MDL: MFCD07782076
Núm. CAS: 887266-99-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C