3-Formyl-6-methylchromone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF1005-5GEA 43 EUR
TCIAF1005-5G TCIAF1005-1G
3-Formyl-6-methylchromone ≥98.0% (por GC)
3-Formyl-6-methylchromone
Formula: C₁₁H₈O₃
MW: 188,1794 g/mol
Número MDL: MFCD00138943
Núm. CAS: 42059-81-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C