6-Fluoro-3-formylchromone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0905-1GEA 21 EUR
TCIAF0905-1G
6-Fluoro-3-formylchromone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fluoro-3-formylchromone
Formula: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15
Número MDL: MFCD00139060
Núm. CAS: 69155-76-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C