3-Formyl-6-isopropylchromone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAF0856-1GEA
52
EUR
TCIAF0856-1G
3-Formyl-6-isopropylchromone ≥98.0% (por GC)
3-Formyl-6-isopropylchromone
Formula:
C₁₃H₁₂O₃ MW: 216,2326 g/mol |
Número MDL:
MFCD00192183 Núm. CAS: 49619-58-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |