Forskolin ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAF0855-10MGEA
96
EUR
TCIAF0855-10MG
TCIAF0855-50MG
Forskolin ≥95.0% (by HPLC)
Forskolin
Formula:
C₂₂H₃₄O₇ MW: 410,51 g/mol |
Número MDL:
MFCD00082317 Núm. CAS: 66575-29-9 EINECS: 266-410-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Melting point | 224.0 to 228.0 deg-C |