2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAE1358-25GEA
179
EUR
TCIAE1358-25G
TCIAE1358-5G
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole
Formula:
C₉H₁₀N₂ MW: 146,1900 g/mol |
Número MDL:
MFCD00022684 Núm. CAS: 1848-84-6 EINECS: 217-433-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |