Ethyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAE0944-1GEA
28
EUR
TCIAE0944-1G
TCIAE0944-5G
Ethyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD03791260 Núm. CAS: 13362-30-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |