2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0833-5GEA 81 EUR
TCIAE0833-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Número MDL: MFCD00462409
Núm. CAS: 2364-75-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C