2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD5632-1GEA
34
EUR
TCIAD5632-1G
TCIAD5632-5G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formula:
C₆H₉BN₂O₄ MW: 183,9577 g/mol Pto. de fusión: 117°C |
Número MDL:
MFCD01318985 Núm. CAS: 89641-18-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |