3,6-Dibromopyridazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD5466-1GEA
24
EUR
TCIAD5466-1G
TCIAD5466-5G
3,6-Dibromopyridazine ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromopyridazine
Formula:
C₄H₂Br₂N₂ MW: 237,88 g/mol |
Número MDL:
MFCD00233947 Núm. CAS: 17973-86-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |